Få mere at vide
2-brom-1-(2-phenoxyphenyl)ethanon, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10307644
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10307644 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10164244 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10307644 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC49905CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 94402-42-3
Molekylær formel C14H11BrO2
Molekylvægt (g/mol) 291.144
MDL nummer MFCD08435906
InChI nøgle UWRDQDVDGPRCKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-2-phenoxyphenyl ethanone, 2-bromo-1-2-phenoxyphenyl ethan-1-one, 2-phenoxy phenacyl bromide, 2-bromoacetyl diphenyl ether
PubChem CID 13074046
IUPAC navn 2-brom-1-(2-phenoxyphenyl)ethanon
SMIL C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-(2-phenoxyphenyl)ethanone
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 291.14
Procent renhed 95%