Få mere at vide
2-brom-1-(2-chlorpyridin-4-yl)ethanon, 95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-1-(2-chloropyridin-4-yl)ethanone |
| CAS min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 234.48 |
| Procent renhed | 95% |