Få mere at vide
2-brom-1-(2-chlorpyridin-4-yl)ethanon, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10387494
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10387494 250 mg 250mg
10574194 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10387494 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC53605CB
Kemiske identifikatorer
CAS 23794-16-3
Molekylær formel C7H5BrClNO
Molekylvægt (g/mol) 234.477
MDL nummer MFCD09702373
InChI nøgle BZWBRLWSWBQIBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-2-chloropyridin-4-yl ethanone, 2-bromo-1-2-chloro-4-pyridyl ethanone, 2-bromo-1-2-chloropyridin-4-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-2-chloro-4-pyridinyl ethanone, 2-bromo-1-2-chloro-pyridin-4-yl-ethanone, 2-chloro-4-bromoacetylpyridine, 2-bromo-1-2-chloro-pyridin-4-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-2-chloro-4-pyridinyl, 2-bromo-1-2-chloro 4-pyridyl ethan-1-one, 2-bromanyl-1-2-chloranylpyridin-4-yl ethanone
PubChem CID 16720431
IUPAC navn 2-brom-1-(2-chlorpyridin-4-yl)ethanon
SMIL C1=CN=C(C=C1C(=O)CBr)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-(2-chloropyridin-4-yl)ethanone
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Mængde 250 mg
Formel vægt 234.48
Procent renhed 95%