Få mere at vide
2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)ethan-1-one, Tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10223522
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10223522 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10223522 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB06335DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 5000-66-8
Molekylær formel C8H6BrClO
Molekylvægt (g/mol) 233.489
MDL nummer MFCD00832993
InChI nøgle WZWWEVCLPKAQTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-2'-chloroacetophenone, 2-bromo-1-2-chlorophenyl ethanone, 2-bromo-1-2-chlorophenyl ethan-1-one, 2'-chlorophenacyl bromide, 2-chlorophenacyl bromide, 2'-chloro-2-bromoacetophenone, bromomethyl 2-chlorophenyl ketone, 2-bromo-1-2-chlorophenyl-1-ethanone, zlchem 501, 2-chlorophenacylbromide
PubChem CID 2735785
IUPAC navn 2-bromo-1-(2-chlorophenyl)ethanone
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CBr)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)ethan-1-one
Tæthed 1.6020g/mL
Emballage Amber Glass Bottle
Lineær formel BrCH2C(O)C6H4Cl
Mængde 1 g
Formel vægt 233.49
Procent renhed Tech.
Grad Technical