Få mere at vide
2-brom-1-[2,6-dichlor-4-(trifluormethyl)phenyl]ethan-1-on, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10059471
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10059471 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10143234 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10059471 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW04510DA
Kemiske identifikatorer
CAS 175205-89-7
Molekylær formel C9H4BrCl2F3O
Molekylvægt (g/mol) 335.93
MDL nummer MFCD00221016
InChI nøgle MSMAFPRJZLLQNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-2',6'-dichloro-4'-trifluoromethyl-acetophenone, 2-bromo-1-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, ethanone,2-bromo-1-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl, 2-bromo-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl-acetophenone, 2-bromo-2',6'-dichloro-4'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2,6-bis chloranyl-4-trifluoromethyl phenyl-2-bromanyl-ethanone
PubChem CID 2781609
IUPAC navn 2-brom-1-[2,6-dichlor-4-(trifluormethyl)phenyl]ethanon
SMIL FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(C(=O)CBr)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-[2, 6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 335.93
Procent renhed 95%