Få mere at vide
2-brom-1-(2,4-dimethylphenyl)ethan-1-on, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-1-(2, 4-dimethylphenyl)ethan-1-one |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Lineær formel | (CH3)2C6H3C(O)CH2Br |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 227.1 |
| Procent renhed | 97% |