Få mere at vide
2-Bromo-1,1'-biphenyl, TRC
Artikelnummer. 30003942
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30003942 5 g
1 options
Artikelnummer. 30003942 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6805505G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PBB-No. 1
CAS 2052-07-5
Molekylær formel C12 H9 Br
Mængde 5 g
Synonym PBB 1 (2-Bromobiphenyl), 1,1'-Biphenyl, 2-bromo-, Biphenyl, 2-bromo- (6CI,7CI,8CI), 2-Bromo-1,1'-biphenyl, 1-Bromo-2-phenylbenzene, 2-Biphenyl bromide, 2-Biphenylyl bromide, 2-Bromobiphenyl, 2-Phenylbromobenzene, NSC 67353, PBB 1, m-Biphenyl bromide, o-Biphenyl bromide, o-Bromobiphenyl
InChI formel InChI=1S/C12H9Br/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
SMIL Brc1ccccc1c2ccccc2
IUPAC navn 1-bromo-2-phenylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 233.1
Formel vægt 231.9888