Få mere at vide
2-brom-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanon,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-1-(1, 3-thiazol-2-yl)ethanone |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 206.06 |
| Procent renhed | 97% |