Få mere at vide
2-brom-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanon,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10689564
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10689564 250 mg 250mg
10699564 1 g 1g
10567054 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10689564 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC09505CB
Kemiske identifikatorer
CAS 3292-77-1
Molekylær formel C5H4BrNOS
Molekylvægt (g/mol) 206.06
MDL nummer MFCD06411540
InChI nøgle AQRFTRDAOYSMEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-thiazol-2-yl ethanone, 2-bromo-1-1,3-thiazol-2-yl ethanone, 2-bromoacetyl-1,3-thiazole, 2-bromo-1-thiazol-2-yl-ethanone, 2-bromo-1-1,3-thiazol-2-yl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2-thiazolyl, 2-bromo-1-1,3-thiazol-2-yl-1-ethanone, 1-bromo-1,3-thiazole-2-yl ethane-2-one, 2-bromoacetylthiazole, 2-bromoacetyl thiazole
PubChem CID 2795212
IUPAC navn 2-brom-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanon
SMIL BrCC(=O)C1=NC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-1-(1, 3-thiazol-2-yl)ethanone
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 206.06
Procent renhed 97%