Få mere at vide
2-(Boc-amino)pyridin-5-carboxaldehyd, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
2-(Boc-amino)pyridin-5-carboxaldehyd bruges som aktivt lægemiddel eller mellemprodukter, fine kemikalier.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
2-(Boc-amino)pyridin-5-carboxaldehyd bruges som aktivt lægemiddel eller mellemprodukter, fine kemikalier.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærk
& Luftfølsom, lysfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevar den under kølige, tørre forhold i velforseglede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Boc-amino)pyridine-5-carboxaldehyde |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Luft- og lysfølsomhed |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 222.25 |
| Procent renhed | 97% |