Få mere at vide
2-(Boc-amino)benzenboronsyre pinacolester, 97%
Artikelnummer. 11432210
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11432210 1 g 1g
11442210 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11432210 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H29020.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-08-2026
CAS: 159624-15-4 | C17H26BNO4 | 319,208 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 159624-15-4
Molekylær formel C17H26BNO4
Molekylvægt (g/mol) 319.208
MDL nummer MFCD03411943
InChI nøgle LVHGGVGVAUJQBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 2-boc-amino benzeneboronic acid pinacol ester, 2-n-boc-amino phenylboronic acid pinacol ester, tert-butyl-n-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, tert-butyl n-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 2-boc-aminophenylboronic acid pinacol ester, tert-butyl n-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 2-boc-aminophenyl boronic acid, pinacol ester, 2-boc-amino phenylboronic acid pinacol ester, 2-tert-butoxycarbonylamino phenylboronic acid, pinacol ester
PubChem CID 2773231
IUPAC navn tert-butyl-N-[2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamat
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CC=C2NC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Boc-amino)benzeneboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 98°C to 100°C
Mængde 1 g
Formel vægt 319.21
Procent renhed 97%