Få mere at vide
2-[Bis(methylthio)methylene]malononitrile, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430398
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15430398 25 g 25g
15420398 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15430398 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53503.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
2-[Bis(methylthio)methylen]malononitril anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-[Bis(methylthio)methylen]malononitril anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5147-80-8
Molekylær formel C6H6N2S2
Molekylvægt (g/mol) 170.248
MDL nummer MFCD00052730
InChI nøgle FICQFRCPSFCFBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bis methylthio methylene malononitrile, bis methylthio methylene malononitrile, 2-di methylthio methylidene malononitrile, propanedinitrile, bis methylthio methylene, 2-bis methylsulfanyl methylidene propanedinitrile, bis methylthio methylene propanedinitrile, 3,3-bis methylthio-2-cyanoacrylonitrile, bis methylthio methylidene propanedinitrile
PubChem CID 99229
IUPAC navn 2-[bis(methylsulfanyl)methyliden]propandinitril
SMIL CSC(=C(C#N)C#N)SC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[Bis(methylthio)methylene]malononitrile
Smeltepunkt 79°C to 82°C
Lineær formel (NC)2C=C(SCH3)2
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 170.25
Procent renhed 97%