Få mere at vide
2-(Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Bis(3, 5-Dimethylphenyl)phosphino)benzaldehyde |
| CAS | 669091-00-3 |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 109.5°C to 111.0°C |
| Farve | Yellow |
| Elementær analyse | 76.56 to 82.94% C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Molekylær formel | C23H23OP |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 2-(Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino)benzaldehyde
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.