Få mere at vide
2-(Bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphino)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10037999 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
:
250mg; Glass bottle
Artikelnummer.
10037999 250mg; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10037999 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 435132500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Bis(3, 5-di-tert-Butyl-4-methoxyphenyl)phosphino)benzaldehyde
CAS 1202865-21-1
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 123.0°C to 124.5°C
Farve Yellow
Elementær analyse 74.22 to 80.41% C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Molekylær formel C37H51O3P
MDL nummer MFCD15143663
Mængde 250 mg
Synonym 2-bis 3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl phosphino benzaldehyde, 2-bis 3,5-di-t-butyl-4-methoxyphenyl phosphino benzaldehyde, 2-bis 3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl phosphanyl benzaldehyde, acmc-20ao6l, 2-bis 3,5-di-t-butyl-4-methoxyphenyl phosphino benzaldehyde, min
InChI nøgle PAWZHFURVJBYGV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1OC)C(C)(C)C)P(C2=CC=CC=C2C=O)C3=CC(=C(C(=C3)C(C)(C)C)OC)C(C)(C)C
IUPAC navn 2-bis(3,5-ditert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphanylbenzaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 574.78
PubChem CID 71310909
Formel vægt 574.78
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphino)benzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.