Få mere at vide
2-Biphenylmethanol, 98%
Artikelnummer. 11337136
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337136 1 g 1g
11347136 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337136 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07094.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2928-43-0 | C13H12O | 184.238 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2928-43-0
Molekylær formel C13H12O
Molekylvægt (g/mol) 184.238
MDL nummer MFCD00004620
InChI nøgle VKTQADPEPIVMHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-biphenylmethanol, 1,1'-biphenyl-2-ylmethanol, 2-phenylphenyl methanol, biphenylmethanol, 2-phenylbenzyl alcohol, 1,1'-biphenyl methanol, biphenyl-2-yl-methanol, 2-phenylphenyl methan-1-ol, 1,1'-biphenyl-2-methanol, biphenyl-2-ylmethanol
PubChem CID 76229
IUPAC navn (2-phenylphenyl)methanol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Biphenylmethanol
Smeltepunkt 47°C to 51°C
Kogepunkt 96°C (0.04 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 1866883
Formel vægt 184.24
Procent renhed 98%