Få mere at vide
2-Biphenylcarboxylic acid, 98%
Artikelnummer. 10713831 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10713831 25 g Glasflaske 25g
13478298 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10713831 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 106270250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 947-84-2 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 947-84-2
Molekylær formel C13H10O2
Molekylvægt (g/mol) 198.22
MDL nummer MFCD00002463
InChI nøgle ILYSAKHOYBPSPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-biphenylcarboxylic acid, 1,1'-biphenyl-2-carboxylic acid, o-phenylbenzoic acid, biphenyl-2-carboxylic acid, biphenylcarboxylic acid, 1,1'-biphenyl carboxylic acid, diphenyl-2-carboxylic acid, phenylbenzoic acid
PubChem CID 70357
IUPAC navn 2-phenylbenzoesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Biphenylcarboxylic acid
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 110.0°C to 114.0°C
Farve Hvid til beige
Kogepunkt 199.0°C (10.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5C6H4CO2H
Mængde 25 g
Beilstein 09,669
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 198.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver