Få mere at vide
2-Benzylphenol, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11455896
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455896 250 g 250g
11435896 10 g 10g
11445896 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455896 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22246.30
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28994-41-4
Molekylær formel C13H12O
Molekylvægt (g/mol) 184.238
MDL nummer MFCD00002242
InChI nøgle CDMGNVWZXRKJNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxydiphenylmethane, o-benzylphenol, phenol, 2-phenylmethyl, benzylphenol, 2-benzyl-phenol, 2-phenylmethyl phenol, alpha-phenyl-o-cresol, o-cresol, .alpha.-phenyl, unii-sf555bl24o, 2-benzyl phenol
PubChem CID 24216
IUPAC navn 2-benzylphenol
SMIL C1=CC=C(C=C1)CC2=CC=CC=C2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzylphenol
Smeltepunkt 50°C to 54°C
Kogepunkt 310°C to 312°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 250 g
Beilstein 2045725
Merck Index 14,1142
Formel vægt 184.24
Procent renhed ≥98%