Få mere at vide
2-Benzyloxyphenylacetic acid, 98+%
Artikelnummer. 11422278
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11422278 1 g 1g
11432278 5 g 5g
11442278 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422278 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15237.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22047-88-7 | C15H13O3 | 241.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22047-88-7
Molekylær formel C15H13O3
Molekylvægt (g/mol) 241.27
MDL nummer MFCD00016822
InChI nøgle BGTPJDGURCMYML-AWEZNQCLSA-M
Synonym 2-benzyloxyphenylacetic acid, o-benzyloxyphenylacetic acid, 2-2-benzyloxy phenyl acetic acid, 2-benzyloxy phenyl acetic acid, 2-benzyloxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid,2-phenylmethoxy, 2-2-phenylmethoxy phenyl acetic acid, acmc-20ao3j
PubChem CID 519916
SMIL [O-]C(=O)[C@@H](OCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzyloxyphenylacetic acid
Smeltepunkt 96°C to 98°C
Mængde 1 g
Beilstein 2653977
IUPAC navn 2-(2-phenylmethoxyphenyl)eddikesyre
Formel vægt 242.28
Procent renhed ≥98%