Få mere at vide
2-Benzyloxyethanol, 98%
Artikelnummer. 10701365 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10701365 25 g Glasflaske 25g
10509653 1 g Glasflaske 1g
10287230 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10701365 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 314650250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 622-08-2 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 622-08-2
Molekylær formel C9H12O2
Molekylvægt (g/mol) 152.19
MDL nummer MFCD00002868
InChI nøgle CUZKCNWZBXLAJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzyloxy ethanol, 2-benzyloxyethanol, ethanol, 2-phenylmethoxy, ethylene glycol monobenzyl ether, 2-benzyloxy-1-ethanol, benzyl cellosolve, glycol benzyl ether, ethanol, 2-benzyloxy, glycol monobenzyl ether
PubChem CID 12141
IUPAC navn 2-phenylmethoxyethanol
SMIL OCCOCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzyloxyethanol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 1.0700g/mL
Kogepunkt 265°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2OCH2CH2OH
Brydningsindeks 1.5200 to 1.522
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.07
Formel vægt 152.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske