Få mere at vide
2-Benzyloxybenzoic acid, 98%
Artikelnummer. 11479623
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479623 250 g 250g
11459623 10 g 10g
11469623 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479623 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12425.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14389-86-7 | C14H11O3 | 227.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14389-86-7
Molekylær formel C14H11O3
Molekylvægt (g/mol) 227.24
MDL nummer MFCD00051940
InChI nøgle GMOYUTKNPLBTMT-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 1810581
SMIL [O-]C(=O)C1=CC=CC=C1OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzyloxybenzoic acid
Smeltepunkt 76°C to 78°C
Mængde 250 g
Synonym 2-benzyloxy benzoic acid, 2-benzyloxybenzoic acid, benzoic acid,2-phenylmethoxy, 2-phenylmethoxy benzoic acid, benzoic acid, 2-phenylmethoxy, enamine_005339, benzyloxybenzoic acid, acmc-20ao3m, 2-benzyloxy-benzoic acid, 2-benzyloxybenzoicacid
IUPAC navn 2-phenylmethoxybenzoesyre
Formel vægt 228.25
Procent renhed 98%