Få mere at vide
2-Benzyloxybenzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11393416
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393416 50 g 50g
11383416 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393416 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12866.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 5896-17-3 | C14H12O2 | 212,25 g/mol
2-Benzyloxybenzaldehyd bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Benzyloxybenzaldehyd anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5896-17-3
Molekylær formel C14H12O2
Molekylvægt (g/mol) 212.25
MDL nummer MFCD00016583
InChI nøgle PBEJTRAJWCNHRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzyloxy benzaldehyde, 2-benzyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2-phenylmethoxy, o-benzyloxy benzaldehyde, benzaldehyde, o-benzyloxy, o-benzylsalicylaldehyde, 2-benzyl-oxy benzaldehyde, 2-phenylmethoxy benzaldehyde, benzyloxybenzaldehyde, o-benzyloxybenzaldehyde
PubChem CID 344784
IUPAC navn 2-phenylmethoxybenzaldehyd
SMIL O=CC1=CC=CC=C1OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzyloxybenzaldehyde
Smeltepunkt 46 °C til 47 °C
Mængde 50 g
Beilstein 780307
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 212.25
Procent renhed 98%