Få mere at vide
2-Benzyloxyaniline, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10754765 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10754765
Brand: Thermo Scientific Acros 398300050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20012-63-9
Molekylær formel C13H13NO
Molekylvægt (g/mol) 199.25
MDL nummer MFCD03093873
InChI nøgle PLPVLSBYYOWFKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzyloxyaniline, 2-benzyloxy aniline, benzenamine, 2-phenylmethoxy, 2-benzyloxyanilline, 2-benzyloxy-aniline, acmc-1cmch, 2-aminophenyl benzyl ether, 3-amino-4-benzyloxybenzene
PubChem CID 240548
IUPAC navn 2-phenylmethoxyaniline
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC=C2N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzyloxyaniline
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 35°C to 39°C
Farve Brown to White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel C6H5CH2OC6H4NH2
Mængde 5 g
Formel vægt 199.25
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Benzyloxyaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.