Få mere at vide
Alfa Aesar™ 2-Benzyloxyaniline, 97%
Artikelnummer. 11446120
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11446120
Brand: Alfa Aesar™ H27065.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 20012-63-9
Molekylær formel C13H13NO
Molekylvægt (g/mol) 199.253
MDL nummer MFCD03093873
InChI nøgle PLPVLSBYYOWFKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzyloxyaniline, 2-benzyloxy aniline, benzenamine, 2-phenylmethoxy, 2-benzyloxyanilline, 2-benzyloxy-aniline, acmc-1cmch, 2-aminophenyl benzyl ether, 3-amino-4-benzyloxybenzene
PubChem CID 240548
IUPAC navn 2-phenylmethoxyaniline
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC=C2N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzyloxyaniline
Smeltepunkt 35°C to 39°C
Mængde 5 g
Formel vægt 199.25
Procent renhed 97%