Få mere at vide
2-Benzyloxy-2-methyl-1-propanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311919
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11311919 1 g 1g
15443337 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311919 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26006.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 91968-71-7 | Molekylformel: C11H16O2 | Molekylvægt: 180,25 g/mol
2-Benzyloxy-2-methyl-1-propanol bruges som byggesten i organisk syntese.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
2-Benzyloxy-2-methyl-1-propanol bruges som byggesten i organisk syntese.
Opløselighed
Ublandelig med vand.
Bemærk
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91968-71-7
Molekylær formel C11H16O2
Molekylvægt (g/mol) 180.25
MDL nummer MFCD08459314
InChI nøgle FRHJVAJQSPVSKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzyloxy-2-methylpropan-1-ol, 2-benzyloxy-2-methyl-1-propanol, 2-methyl-2-phenylmethoxy propan-1-ol
PubChem CID 42552903
IUPAC navn 2-methyl-2-phenylmethoxypropan-1-ol
SMIL CC(C)(CO)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzyloxy-2-methyl-1-propanol
Kogepunkt 80 °C til 85 °C (0,1 mmHg)
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 180.12
Procent renhed 95%