Få mere at vide
2-(Benzylmethylamino)-3',4'-dihydroxyacetophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Benzylmethylamino)-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17NO3/c1-17(10-12-5-3-2-4-6-12)11-16(20)13-7-8-14(18)15(19)9-13/h2-9,18-19H,10-11H2,1H3 |
| Formel vægt | 271.1208 |
| Procent renhed | >95% |