Få mere at vide
2-Benzyl-1,3-dioxolane, 94%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10541144 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10541144
Brand: Thermo Scientific Acros 388680250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 101-49-5
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.2
MDL nummer MFCD00003215
InChI nøgle SSZACLYPEFCREM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7562
IUPAC navn 2-benzyl-1,3-dioxolane
SMIL C1COC(O1)CC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzyl-1, 3-dioxolane
CAS min % 92.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.0850g/mL
Kogepunkt 115°C to 120°C (12.0 mmHg)
Flammepunkt 108°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 92% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Brydningsindeks 1.5200 to 1.522
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.085
Synonym 2-benzyldioxolan, 1,3-dioxolane, 2-phenylmethyl, phenylacetaldehyde glycol acetal, phenylacetaldehyde ethylene acetal, 1,3-dioxolane, 2-benzyl, phenylacetaldehyde ethyleneglycol acetal, phenylacetaldehyde ethylene glycol acetal, 1,3-dioxolane,2-phenylmethyl, benzyldioxolan, 1, 2-benzyl
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 164.2
Procent renhed 94%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Benzyl-1,3-dioxolane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.