Få mere at vide
2-Benzoylthiophene, 98%
Artikelnummer. 11319679
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319679 5 g 5g
11499902 10 g 10g
11409912 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11319679 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12036.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 135-00-2 | C11H8OS | 188.244 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135-00-2
Molekylær formel C11H8OS
Molekylvægt (g/mol) 188.244
MDL nummer MFCD00022495
InChI nøgle DWYFUJJWTRPARQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzoylthiophene, phenyl thiophen-2-yl methanone, phenyl 2-thienyl ketone, methanone, phenyl-2-thienyl, ketone, phenyl 2-thienyl, phenyl 2-thienyl methanone, 2-thienyl phenyl ketone, .alpha.-benzoylthiophene, phenyl-thiophen-2-yl-methanone, 2-benzoyl thiophene
PubChem CID 67262
IUPAC navn phenyl(thiophen-2-yl)methanon
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzoylthiophene
Smeltepunkt 55°C to 57°C
Kogepunkt 124°C to 126°C (0.5 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 3929
Formel vægt 188.25
Procent renhed 98%