Få mere at vide
2-Benzoylpyridin, TRC
Artikelnummer. 30137423
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137423 100 g
17932765 25 g
17993665 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137423 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB209570100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-02-1
Molekylær formel C12 H9 N O
Molekylvægt (g/mol) 183.21
Synonym Phenyl(pyridin-2-yl)methanone, Doxylamine Hydrogen Succinate Imp. D (EP), 2-Benzoylpyridine
IUPAC navn phenyl(pyridin-2-yl)methanon
SMIL O=C(c1ccccc1)c2ccccn2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenyl(pyridin-2-yl)methanone
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C12H9NO/c14-12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-13-11/h1-9H
Formel vægt 183.0684