Få mere at vide
2-Benzoylpyridine, 99+%
Artikelnummer. 10152320 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10152320 25 g Glasflaske 25g
10775551 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10152320 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105800250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 91-02-1 | C12H9NO | 183.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-02-1
Molekylær formel C12H9NO
Molekylvægt (g/mol) 183.21
MDL nummer MFCD00006300
InChI nøgle GCSHUYKULREZSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzoylpyridine, phenyl pyridin-2-yl methanone, phenyl 2-pyridyl ketone, methanone, phenyl-2-pyridinyl, pyridine, 2-benzoyl, 2-pyridyl phenyl ketone, ketone, phenyl 2-pyridyl, phenyl 2-pyridinyl methanone, phenyl-a-pyridylketone, phenyl 2-pyridyl methanone
PubChem CID 7038
IUPAC navn phenyl(pyridin-2-yl)methanon
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzoylpyridine
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 42.0°C to 44.0°C
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 317.0°C
Flammepunkt 150°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CO(C5H4N)
Mængde 25 g
Beilstein 21, 330
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vægt 183.21
Procent renhed 99+%
Fysisk form Crystalline Chunks