Få mere at vide
2-Benzoylnaphthalen, 98%
Artikelnummer. 11419286
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419286 1 g 1g
11429286 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419286 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18121.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 644-13-3 | C17H12O | 232,28 g/mol
2-Benzoylnaphthalen anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Benzoylnaphthalen anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i varm methanol
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 644-13-3
Molekylær formel C17H12O
Molekylvægt (g/mol) 232.28
MDL nummer MFCD00004106
InChI nøgle SJNXJRVDSTZUFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzoylnaphthalene, 2-naphthyl phenyl ketone, 2-benzonaphthone, naphthalen-2-yl phenyl methanone, methanone, 2-naphthalenylphenyl, 2'-benzonaphthone, ketone, 2-naphthyl phenyl, 2-naphthylphenylketone, beta-benzoylnaphthalene, 2-naphthyl phenyl methanone
PubChem CID 69516
IUPAC navn naphthalen-2-yl(phenyl)methanon
SMIL O=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzoylnaphthalene
Smeltepunkt 80°C to 82°C
Kogepunkt 216°C to 216°C (7 mmHg)
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in hot methanol.
Formel vægt 232.28
Procent renhed 98%