Få mere at vide
2-Benzoylbenzoesyre, 98+%
Artikelnummer. 10112230 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10112230 25 g Plastflaske 25g
10070720 500 g Plastflaske 500g
10677242 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10112230 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 105710250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 85-52-9 | C14H10O3 | 226,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85-52-9
Molekylær formel C14H10O3
Molekylvægt (g/mol) 226.23
MDL nummer MFCD00002472
InChI nøgle FGTYTUFKXYPTML-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-benzoylbenzoic acid, benzoic acid, 2-benzoyl, 2-carboxybenzophenone, benzophenone-2-carboxylic acid, benzoic acid, o-benzoyl, o-carboxybenzophenone, benzophenone-2-carbonic acid, 2-benzoquinonecarboxylic acid, benzoylbenzoic acid, 2-phenylcarbonyl benzoic acid
PubChem CID 6813
IUPAC navn 2-benzoylbenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzoylbenzoic acid
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 126,0 °C til 130,0 °C
Farve Beige til hvid
Kogepunkt 257,0 °C til 265,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H5COC6H4CO2H
Mængde 25 g
Beilstein 10, 747
Formel vægt 226.23
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Benzoylbenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.