Få mere at vide
2-Benzoylbenzoesyre, 98%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Benzoylbenzoic acid |
| Smeltepunkt | 127 °C til 130 °C |
| Kogepunkt | 257 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 1107841 |
| Formel vægt | 226.23 |
| Procent renhed | ≥98% |