Få mere at vide
2-benzo[b]furan-3-ylethanol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10677854
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10677854 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10082014 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10677854 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC40809DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 75611-06-2
Molekylær formel C10H10O2
Molekylvægt (g/mol) 162.188
MDL nummer MFCD08271904
InChI nøgle QBEGKDXITSPUTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzofuran-3-yl ethanol, 2-benzo b furan-3-ylethanol, 2-1-benzofuran-3-yl ethanol, 2-1-benzofuran-3-yl ethan-1-ol, 2-benzofuran-3-yl ;ethanol, 2-benzo b furan-3-yl ethanol, 2-benzo b furan-3-ylethan-1-ol
PubChem CID 10953836
IUPAC navn 2-(1-benzofuran-3-yl)ethanol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CO2)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzo[b]furan-3-ylethanol
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 162.19
Procent renhed 95%