Learn More
2-Anilinopyrimidin-5-carbaldehyd, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-anilinopyrimidine-5-carbaldehyde |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 199.21 |
| Procent renhed | 97% |