Få mere at vide
2-aminotereftalsyre, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10676904 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10676904 100 g Glasflaske 100g
10399340 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10676904 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 278031000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 10312-55-7 | C8H5NO4 | 179,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10312-55-7
Molekylær formel C8H5NO4
Molekylvægt (g/mol) 179.13
MDL nummer MFCD00134536
InChI nøgle GPNNOCMCNFXRAO-UHFFFAOYSA-L
Synonym aminoterephthalic acid, 2-aminobenzene-1,4-dicarboxylic acid, 2-amino-1,4-benzenedicarboxylic acid, 4-carboxyanthranilic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-amino, 2-aminoterephthalic, aminoterephthalicacid, 2,5-dicarboxyaniline, 2-aminoterephtalic acid, timtec-bb sbb006751
PubChem CID 2724822
IUPAC navn 2-aminoterephthalsyre
SMIL NC1=CC(=CC=C1C([O-])=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminoterephthalic acid
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 324,0 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 14, 558
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: uopløselige i opløsningsmidler
Formel vægt 181.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Granulært pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminoterephthalic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Aminoterephthalicacid