Få mere at vide
2-Aminopyridine-3-carboxaldehyde, 98%
Artikelnummer. 11355395
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11355395 1 g 1g
11365395 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11355395 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19620.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7521-41-7 | C6H6N2O | 122.127 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7521-41-7
Molekylær formel C6H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 122.127
MDL nummer MFCD01830382
InChI nøgle NXMFJCRMSDRXLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminonicotinaldehyde, 2-amino-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-amino-3-formylpyridine, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-amino, 2-amino-pyridine-3-carbaldehyde, 2-aminopyridine-3-carboxaldehyde, 2-amino-3-pyridine carboxaldehyde, 2-amino-pyridin-3-carbaldehyde, pubchem1262, 2-amino nicotinaldehyde
PubChem CID 737633
IUPAC navn 2-aminopyridin-3-carbaldehyd
SMIL C1=CC(=C(N=C1)N)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminopyridine-3-carboxaldehyde
Smeltepunkt 99°C to 102°C
Mængde 1 g
Beilstein 109598
Følsomhed Air sensitive
Formel vægt 122.13
Procent renhed 98%