Få mere at vide
2-Aminophenylacetonitrile, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminophenylacetonitrile |
| Smeltepunkt | 69°C to 72°C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3439 |
| Beilstein | 2716483 |
| Formel vægt | 132.17 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Pulver |