Få mere at vide
2-Aminophenylacetonitrile, 97%
Artikelnummer. 15482709
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15482709
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H66243.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2973-50-4 | C8H8N2 | 132.166 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2973-50-4
Molekylær formel C8H8N2
Molekylvægt (g/mol) 132.166
MDL nummer MFCD00091082
InChI nøgle LMDPYYUISNUGGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-aminophenyl acetonitrile, 2-aminophenylacetonitrile, 2-aminobenzyl cyanide, 2-aminophenyl acetonitrile, 2-aminobenzylcyanide, o-aminobenzyl cyanide, o-aminophenylacetonitrile, 2-aminobenzeneacetonitrile, 2-2-aminophenyl ethanenitrile, benzeneacetonitrile, 2-amino
PubChem CID 76307
IUPAC navn 2-(2-aminophenyl)acetonitril
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CC#N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminophenylacetonitrile
Smeltepunkt 69°C to 72°C
Farve Hvid
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2716483
Formel vægt 132.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver