Få mere at vide
2-Aminodipyrido[1,2-a:3',2’-d]imidazole Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminodipyrido[1,2-a:3',2'-d]imidazole Dihydrochloride |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Aminodipyrido[1,2-a:3',2'-d]imidazole Dihydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N4.2ClH/c11-8-5-4-7-10(13-8)14-6-2-1-3-9(14)12-7;;/h1-6H,(H2,11,13);2*1H |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Mængde | 50 mg |
| Procent renhed | >95% |