CAS RN 1980075-70-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
2-Aminodipyrido[1,2-a:3',2’-d]imidazole Dihydrochloride, TRC
CAS: 1980075-70-4 Molekylær formel: C10H10Cl2N4 Molekylvægt (g/mol): 257.12 Synonym: Pyrido[3',2':4,5]imidazo[1,2-a]pyridin-2-amine Dihydrochloride,Dipyrido[1,2-a:3',2'-d]imidazol-2-amine Dihydrochloride,Glu-P-2; IUPAC navn: 1,3,8-triazatricyclo[7.4.0.02,7]trideca-2(7),3,5,8,10,12-hexaen-4-amine;dihydrochloride SMIL: NC1=NC(N2C(C=CC=C2)=N3)=C3C=C1.[2HCl]