Få mere at vide
2-aminobenzylalkohol, 98%
Artikelnummer. 10531554 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10531554 100 g Glasflaske 100g
10458310 10 g Glasflaske 10g
10153440 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10531554 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 153731000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 5344-90-1 | C7H9NO | 123,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5344-90-1
Molekylær formel C7H9NO
Molekylvægt (g/mol) 123.15
MDL nummer MFCD00007749
InChI nøgle VYFOAVADNIHPTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminobenzyl alcohol, 2-aminophenyl methanol, 2-aminobenzylalcohol, o-aminobenzyl alcohol, 2-aminobenzenemethanol, benzenemethanol, 2-amino, o-aminobenzylic alcohol, o-hydroxymethyl aniline, benzyl alcohol, o-amino, 2-hydroxymethylaniline
PubChem CID 21439
IUPAC navn (2-aminophenyl)methanol
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CO)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminobenzyl alcohol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 82,0 °C til 86,0 °C
Farve Beige til brun-grå
Kogepunkt 162,0 °C (15,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NC6H4CH2OH
Brydningsindeks 1.4905
Mængde 100 g
Beilstein 13, 615
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 30g/100g (20 °C). Andre opløseligheder: 40g/100g thf (14 °C), 0,64g/100g toluen (20 °C), opløseligt i klorerede opløsningsmidler, opløseligt i ethanol, ether, meget opløseligt i benzen
Formel vægt 123.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminobenzyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.