Få mere at vide
2-aminobenzylalkohol, 98%
Descrizione
2-Aminobenzylalkohol ringsluttes oxidativt med en række ketoner i dioxan ved 80 °C i nærvær af en rutheniumkatalysator og KOH for at give tilsvarende quinoliner. Det gennemgår oxidation katalyseret af heterotrimetalliske RuMnMn-arter på hydrotalcitoverfladen i nærvær af O2 for at give 2-aminobenzaldehyd. blev anvendt i syntesen af ethyl-2-hydroxymethylcarbanilat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Aminobenzylalkohol ringsluttes oxidativt med en række ketoner i dioxan ved 80 °C i nærværelse af en rutheniumkatalysator og KOH for at give tilsvarende quinoliner. Det gennemgår oxidation katalyseret af heterotrimetalliske RuMnMn-arter på hydrotalcitoverfladen i nærvær af O2 for at give 2-aminobenzaldehyd. blev anvendt i syntesen af ethyl-2-hydroxymethylcarbanilat.
Opløselighed Meget opløselig i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminobenzyl alcohol |
| Smeltepunkt | 81 °C til 84 °C |
| Kogepunkt | 160 °C (10 mmHg) |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 1072211 |
| Følsomhed | Luft- og lysfølsomhed |
| Opløselighedsinformation | Meget opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 123.16 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.