Få mere at vide
2-aminobenzylalkohol, 98%
Artikelnummer. 11474574
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474574 10 g 10g
11484574 50 g 50g
11494574 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474574 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13180.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5344-90-1 | C7H9NO | 123,155 g/mol
2-Aminobenzylalkohol ringsluttes oxidativt med en række ketoner i dioxan ved 80 °C i nærvær af en rutheniumkatalysator og KOH for at give tilsvarende quinoliner. Det gennemgår oxidation katalyseret af heterotrimetalliske RuMnMn-arter på hydrotalcitoverfladen i nærvær af O2 for at give 2-aminobenzaldehyd. blev anvendt i syntesen af ethyl-2-hydroxymethylcarbanilat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Aminobenzylalkohol ringsluttes oxidativt med en række ketoner i dioxan ved 80 °C i nærværelse af en rutheniumkatalysator og KOH for at give tilsvarende quinoliner. Det gennemgår oxidation katalyseret af heterotrimetalliske RuMnMn-arter på hydrotalcitoverfladen i nærvær af O2 for at give 2-aminobenzaldehyd. blev anvendt i syntesen af ethyl-2-hydroxymethylcarbanilat.
Opløselighed Meget opløselig i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5344-90-1
Molekylær formel C7H9NO
Molekylvægt (g/mol) 123.155
MDL nummer MFCD00007749
InChI nøgle VYFOAVADNIHPTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminobenzyl alcohol, 2-aminophenyl methanol, 2-aminobenzylalcohol, o-aminobenzyl alcohol, 2-aminobenzenemethanol, benzenemethanol, 2-amino, o-aminobenzylic alcohol, o-hydroxymethyl aniline, benzyl alcohol, o-amino, 2-hydroxymethylaniline
PubChem CID 21439
IUPAC navn (2-aminophenyl)methanol
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CO)N
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Aminobenzyl alcohol
Smeltepunkt 81 °C til 84 °C
Kogepunkt 160 °C (10 mmHg)
Mængde 10 g
Beilstein 1072211
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Opløselighedsinformation Meget opløseligt i vand.
Formel vægt 123.16
Procent renhed 98%