Få mere at vide
2-Aminobenzofhenon, 98%
Artikelnummer. 11494284
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494284 10 g 10g
11404294 50 g 50g
11414294 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494284 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12580.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2835-77-0 | C13H11NO | 197,24 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale
og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i DMSO, methanol.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Sørg for god ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2835-77-0
Molekylær formel C13H11NO
Molekylvægt (g/mol) 197.24
MDL nummer MFCD00007713
InChI nøgle MAOBFOXLCJIFLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminobenzophenone, 2-benzoylaniline, o-benzoylaniline, o-aminobenzophenone, 2-aminophenyl phenyl methanone, methanone, 2-aminophenyl phenyl, benzophenone, 2-amino, 2-amino-phenyl-phenyl-methanone, 2-aminophenyl phenyl ketone, methanone, aminophenyl phenyl
PubChem CID 76080
IUPAC navn (2-aminophenyl)-phenylmethanon
SMIL NC1=CC=CC=C1C(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminobenzophenone
Smeltepunkt 105 °C til 108 °C
Kogepunkt 280 °C
Flammepunkt 240 °C (464 °F)
Mængde 10 g
Beilstein 743425
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i DMSO, Methanol.
Formel vægt 197.24
Procent renhed 98%