Få mere at vide
2-aminobenzophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10637052 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10637052 25 g Glasflaske 25g
10647052 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10637052 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 103160250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2835-77-0 | C13H11NO | 197.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2835-77-0
Molekylær formel C13H11NO
Molekylvægt (g/mol) 197.24
MDL nummer MFCD00007713
InChI nøgle MAOBFOXLCJIFLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminobenzophenone, 2-benzoylaniline, o-benzoylaniline, o-aminobenzophenone, 2-aminophenyl phenyl methanone, methanone, 2-aminophenyl phenyl, benzophenone, 2-amino, 2-amino-phenyl-phenyl-methanone, 2-aminophenyl phenyl ketone, methanone, aminophenyl phenyl
PubChem CID 76080
IUPAC navn (2-aminophenyl)-phenylmethanon
SMIL NC1=CC=CC=C1C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Aminobenzophenone
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 105.0°C to 108.0°C
Farve Gylden-gul
Flammepunkt 240°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NC6H4COC6H5
Mængde 25 g
Beilstein 14, 76
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: 40g/L methanol (20°C),soluble in chloroform
Formel vægt 197.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Aminobenzophenone
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.