Få mere at vide
2-Aminobenzenesulfonamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16408856
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16408856 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16408856 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB2147
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
MedChemExpress 2-Aminobenzenesulfonamide is a carbonic anhydrase IX inhibitor.
2-Aminobenzenesulfonamide is a carbonic anhydrase IX inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminobenzenesulfonamide
CAS 3306-62-5
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H8N2O2S
Mængde 100 mg
Synonym Orthanilamide
Opløselighedsinformation DMSO : 160 mg/mL (929.15 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=S(C1=CC=CC=C1N)(N)=O
Molekylvægt (g/mol) 172.2
Formel vægt 172.2
Procent renhed 99.8%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death