Få mere at vide
2-aminobenzamid, 98+%
Artikelnummer. 11477806
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11477806 500 g 500g
11467806 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11477806 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14756.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 88-68-6 | C7H8N2O | 136,154 g/mol
2-Aminobenzamid bruges som acetyldehyd-opsamler i PET flasker. Det bruges også som mellemprodukt til ag-kemikalier, farvestoffer, lægemidler, blæsemidler og fine organiske kemikalier. I smøreolier til supersoniske jetmotorer, hæmmer kobber- og magnesiumkorrosion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Aminobenzamid bruges som et acetyldehyd-opsamler i PET flasker. Det bruges også som mellemprodukt til ag-kemikalier, farvestoffer, lægemidler, blæsemidler og fine organiske kemikalier. I smøreolier til supersoniske jetmotorer, hæmmer kobber- og magnesiumkorrosion.
Opløselighed
Opløselig i varmt vand og alkohol. Lidt opløseligt i ether og benzen. Meget opløselig i ethylacetat.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-68-6
Molekylær formel C7H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 136.154
MDL nummer MFCD00007981
InChI nøgle PXBFMLJZNCDSMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthranilamide, benzamide, 2-amino, o-aminobenzamide, 2-carbamoylaniline, aminobenzamide, anthranilimidic acid, benzamide, o-amino, anthranilic acid amide, anthranilamide van, o-aminobenzamide van
PubChem CID 6942
IUPAC navn 2-aminobenzamid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminobenzamide
Smeltepunkt 110 °C til 114 °C
Kogepunkt 300 °C
Flammepunkt 198 °C (388 °F)
Mængde 500 g
Beilstein 508509
Opløselighedsinformation Opløselig i varmt vand og alkohol. Let opløselig i ether og benzen. Meget opløseligt i ethylacetat.
Formel vægt 136.15
Procent renhed ≥98%