Få mere at vide
2-aminobenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10351770 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10351770 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10351770 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 279660010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 529-23-7 | C7H7NO | 121,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminobenzaldehyde
CAS 529-23-7
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 37 °C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 80 °C til 85 °C (2,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H7NO
Lineær formel NH2C6H4CHO
MDL nummer MFCD00007709
Mængde 1 g
Synonym o-aminobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-amino, 2-amino-benzaldehyde, aminobenzaldehyde, anthranilaldehyde, 2-formylaniline, anthranil aldehyde, o-amino benzaldehyde, benzaldehyde, amino, pubchem15692
InChI nøgle FXWFZIRWWNPPOV-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C=O)N
IUPAC navn 2-aminobenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 121.14
PubChem CID 68255
Formel vægt 121.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof