Learn More
2-Aminoacetophenone hydrochloride, 97%
Product Code. p-7030488
Click to view available options
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Unit Size:
10g
1g
50g
Product Code. 11402240
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H29117.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5468-37-1 | C8H10ClNO | 171.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5468-37-1
Molekylær formel C8H10ClNO
Molekylvægt (g/mol) 171.62
MDL nummer MFCD00012873
InChI nøgle CVXGFPPAIUELDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-phenylethanone hydrochloride, phenacylamine hydrochloride, 2-aminoacetophenone hcl, 2-aminoacetophenonehydrochloride, 2-amino-1-phenylethan-1-one hydrochloride, alpha-aminoacetophenone hydrochloride, 2-aminoacetophenonehcl, ethanone, 2-amino-1-phenyl-, hydrochloride, omega-aminoacetophenone hydrochloride
PubChem CID 2723597
IUPAC navn 2-amino-1-phenylethanon;hydrochlorid
SMIL Cl.NCC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Aminoacetophenone hydrochloride
Smeltepunkt ∽194°C (decomposition)
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Formel vægt 171.63
Procent renhed 98%