Få mere at vide
2-Aminoacetophenone hydrochloride, 97%
Artikelnummer. 11412240
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11412240 10 g 10g
11402240 1 g 1g
11422240 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412240 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H29117.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5468-37-1 | C8H10ClNO | 171.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5468-37-1
Molekylær formel C8H10ClNO
Molekylvægt (g/mol) 171.62
MDL nummer MFCD00012873
InChI nøgle CVXGFPPAIUELDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-phenylethanone hydrochloride, phenacylamine hydrochloride, 2-aminoacetophenone hcl, 2-aminoacetophenonehydrochloride, 2-amino-1-phenylethan-1-one hydrochloride, alpha-aminoacetophenone hydrochloride, 2-aminoacetophenonehcl, ethanone, 2-amino-1-phenyl-, hydrochloride, omega-aminoacetophenone hydrochloride
PubChem CID 2723597
IUPAC navn 2-amino-1-phenylethanon;hydrochlorid
SMIL Cl.NCC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminoacetophenone hydrochloride
Smeltepunkt ∽194°C (decomposition)
Lugt Odorless
Mængde 10 g
Formel vægt 171.63
Procent renhed 98%